주요 문서
AMBH2D6F4D47
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.46
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-4-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrClFN/c7-3-1-6(10)4(8)2-5(3)9/h1-2H,10H2
InChI key
JOPDUFGUFFLQSV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/305795-89-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)