주요 문서
AMBH2D6F4CB5
Ambeed, Inc.
4-Phenylmorpholin-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.2
MDL number:
Iupac Name
4-phenyl-3-morpholinone
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-10-8-13-7-6-11(10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
InChI key
SIWXCJHUZAEIAE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/29518-11-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)