주요 문서
AMBH2D6F4C70
Ambeed, Inc.
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.03
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-7-3-6-5(4-10-7)1-2-9-6/h1-4,9H
InChI key
IRXFHLHFJHIJTO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1000342-71-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)