주요 문서
AMBH2D6F4B56
Ambeed, Inc.
4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
144.17
MDL number:
Iupac Name
4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-7(6(8)9)2-4-10-5-3-7/h2-5H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
VZWFVINYTCLXGC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/233276-38-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/233276-38-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)