주요 문서
AMBH2D6F4A66
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.99
MDL number:
Iupac Name
6-fluoro-5-iodo-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C5H3FINO/c6-5-3(7)1-2-4(9)8-5/h1-2H,(H,8,9)
InChI key
OSOZRTIYHZBEGL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/884660-48-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)