주요 문서
AMBH2D6F4A60
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.56
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-6-hydroxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H4ClNO3/c7-4-1-5(9)8-2-3(4)6(10)11/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
VHAMXXDHIPPOHE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73038-85-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)