주요 문서
AMBH2D6F4A56
Ambeed, Inc.
3-Methylpyridine-2,6-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
123.16
MDL number:
Iupac Name
3-methyl-2,6-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-4-2-3-5(7)9-6(4)8/h2-3H,1H3,(H4,7,8,9)
InChI key
XKDZQCLCLGOJHN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51566-22-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/51566-22-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)