주요 문서
AMBH2D6F4975
Ambeed, Inc.
3-Oxoisoindoline-5-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.16
MDL number:
Iupac Name
3-oxo-5-isoindolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H6N2O/c10-4-6-1-2-7-5-11-9(12)8(7)3-6/h1-3H,5H2,(H,11,12)
InChI key
OBXKDLJQBYJDHR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261726-80-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)