주요 문서
AMBH2D6F43D2
Ambeed, Inc.
2,6-Difluoro-4-methylbenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.13
MDL number:
Iupac Name
2,6-difluoro-4-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6F2O2/c1-4-2-5(9)7(8(11)12)6(10)3-4/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI key
NSHGGEJETYWOKY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1201597-23-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)