주요 문서
AMBH2D6F4323
Ambeed, Inc.
1-((4-Fluorophenyl)carbamoyl)cyclopropanecarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.2
MDL number:
Iupac Name
1-[(4-fluoroanilino)carbonyl]cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H10FNO3/c12-7-1-3-8(4-2-7)13-9(14)11(5-6-11)10(15)16/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
PFMAFXYUHZDKPY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/849217-48-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)