주요 문서
AMBH2D6F4263
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-isopropylthiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.11
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-5-isopropyl-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C6H8BrNS/c1-4(2)5-3-8-6(7)9-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
NUQPBEKNGDTVLD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159817-16-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)