주요 문서
AMBH2D6F4221
Ambeed, Inc.
4-(3-Hydroxypropyl)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.2
MDL number:
Iupac Name
4-(3-hydroxypropyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H11NO/c11-8-10-5-3-9(4-6-10)2-1-7-12/h3-6,12H,1-2,7H2
InChI key
DLSYBKFKTWXZMU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/83101-12-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)