주요 문서
AMBH2D6F420E
Ambeed, Inc.
NH2-PEG4-CH2CH2COOH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
265.31
MDL number:
Iupac Name
1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oic acid
Inchi Code
1S/C11H23NO6/c12-2-4-16-6-8-18-10-9-17-7-5-15-3-1-11(13)14/h1-10,12H2,(H,13,14)
InChI key
DKUZHSDZSMQOGQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless or White to Yellow Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/663921-15-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)