주요 문서
AMBH2D6F415E
Ambeed, Inc.
10-(Phosphonooxy)decyl methacrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
322.34
MDL number:
Iupac Name
10-(phosphonooxy)decyl methacrylate
Inchi Code
1S/C14H27O6P/c1-13(2)14(15)19-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-20-21(16,17)18/h1,3-12H2,2H3,(H2,16,17,18)
InChI key
CFKBCVIYTWDYRP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to pale-yellow solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/85590-00-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/85590-00-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)