주요 문서
AMBH2D6F412A
Ambeed, Inc.
(1-Ethylpiperidin-4-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.23
MDL number:
Iupac Name
(1-ethyl-4-piperidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-2-9-5-3-8(7-10)4-6-9/h8,10H,2-7H2,1H3
InChI key
FLOQYJOORROJQU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90226-87-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)