주요 문서
AMBH2D6F406D
Ambeed, Inc.
6-Bromobenzoxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.02
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-1,3-benzoxazole
Inchi Code
1S/C7H4BrNO/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H
InChI key
YXVFVHLEIBLKCA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/375369-14-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)