주요 문서
AMBH2D6F405F
Ambeed, Inc.
3-Methyl-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)penta-1,4-dien-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.35
MDL number:
Iupac Name
(1E)-3-methyl-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-1,4-pentadien-3-ol
Inchi Code
1S/C15H24O/c1-6-15(5,16)11-9-13-12(2)8-7-10-14(13,3)4/h6,9,11,16H,1,7-8,10H2,2-5H3/b11-9+
InChI key
PZGYHDPZANRCSM-PKNBQFBNSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5208-93-5.html
Synonym
3-Methyl-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)penta-1,4-dien-3-ol
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)