주요 문서
AMBH2D6F4059
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(cyclopentylamino)acetate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.67
MDL number:
Iupac Name
methyl (cyclopentylamino)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-11-8(10)6-9-7-4-2-3-5-7;/h7,9H,2-6H2,1H3;1H
InChI key
MNXDQYYCGFEEHQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/195877-46-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)