주요 문서
AMBH2D6F400A
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-methylnicotinaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.03
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-4-methylnicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6BrNO/c1-5-6(4-10)2-9-3-7(5)8/h2-4H,1H3
InChI key
VMKUWJPBSLTFMK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/351457-86-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)