주요 문서
AMBH2D6F3FDE
Ambeed, Inc.
1-tert-Butyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.2
MDL number:
Iupac Name
1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-8(2,3)10-5-6(4-9-10)7(11)12/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
InChI key
UQRFFZHSJYVBMX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/950858-65-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)