주요 문서
AMBH2D6F3F68
Ambeed, Inc.
5-Bromo-7-iodo-1H-indazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
322.93
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-7-iodo-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H4BrIN2/c8-5-1-4-3-10-11-7(4)6(9)2-5/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
GEPPVMLPAUPZTA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/953410-86-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)