주요 문서
AMBH2D6F3F1F
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.99
MDL number:
Iupac Name
2,4-dichloro-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H2Cl2N2O/c6-4-3(2-10)1-8-5(7)9-4/h1-2H
InChI key
MTIXQNKVUJSOQH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/871254-61-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)