주요 문서
AMBH2D6F3F0A
Ambeed, Inc.
1-Boc-3-(methoxy)azetidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.24
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-methoxy-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(11)10-5-7(6-10)12-4/h7H,5-6H2,1-4H3
InChI key
ZENIBVFXWKRVMK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/429669-07-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/429669-07-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)