주요 문서
AMBH2D6F3697
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2-methyl-1H-indole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.07
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-2-methyl-1H-indole
Inchi Code
1S/C9H8BrN/c1-6-4-7-2-3-8(10)5-9(7)11-6/h2-5,11H,1H3
InChI key
PTDPLQDPOIVTQW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6127-19-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)