주요 문서
AMBH2D6F35AE
Ambeed, Inc.
5-(2-Methoxyethoxy)pyrazin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
169.18
MDL number:
Iupac Name
5-(2-methoxyethoxy)-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C7H11N3O2/c1-11-2-3-12-7-5-9-6(8)4-10-7/h4-5H,2-3H2,1H3,(H2,8,9)
InChI key
HSTCWHJDAUIMAJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/710322-71-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)