주요 문서
AMBH2D6F34D3
Ambeed, Inc.
2-((5-Bromopyrimidin-2-yl)oxy)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.02
MDL number:
Iupac Name
[(5-bromo-2-pyrimidinyl)oxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O3/c7-4-1-8-6(9-2-4)12-3-5(10)11/h1-2H,3H2,(H,10,11)
InChI key
YNKPSWPVUXFTJB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/270912-79-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)