주요 문서
AMBH2D6F34C1
Ambeed, Inc.
7-Bromo-1H-indazol-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.05
MDL number:
Iupac Name
7-bromo-1H-indazol-3-amine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c8-5-3-1-2-4-6(5)10-11-7(4)9/h1-3H,(H3,9,10,11)
InChI key
ADBDLGMVAZJRKR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to yellow solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1234616-28-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)