주요 문서
AMBH2D6F3404
Ambeed, Inc.
5-(Benzyloxy)pyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.24
MDL number:
Iupac Name
5-(benzyloxy)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C12H12N2O/c13-12-7-6-11(8-14-12)15-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H2,13,14)
InChI key
KMWUTRXLBBOIJE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/96166-00-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)