주요 문서
AMBH2D6F31D0
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloronicotinonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
2,5-dichloronicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H2Cl2N2/c7-5-1-4(2-9)6(8)10-3-5/h1,3H
InChI key
CZKCARRNABGWOH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/126954-66-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/126954-66-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)