주요 문서
AMBH2D6F2FC8
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-hydroxypyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C5H4BrNO/c6-4-2-1-3-5(8)7-4/h1-3H,(H,7,8)
InChI key
VOMMPWVMVDGZEM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27992-32-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)