주요 문서
AMBH2D6F2F76
Ambeed, Inc.
4-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.16
MDL number:
Iupac Name
methyl 1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-yl ether
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c1-11-8-6-2-4-9-7(6)3-5-10-8/h2-5,9H,1H3
InChI key
LNIKWYIVQUDQTM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/944900-76-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)