주요 문서
AMBH2D6F2B22
Ambeed, Inc.
7-Chloro-2-hydroxyquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.61
MDL number:
Iupac Name
7-chloro-2-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H6ClNO/c10-7-3-1-6-2-4-9(12)11-8(6)5-7/h1-5H,(H,11,12)
InChI key
SDRJFDTZVULXDE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22614-72-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)