주요 문서
AMBH2D6F29A7
Ambeed, Inc.
3-Aminobenzanilide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.25
MDL number:
Iupac Name
N-(3-aminophenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C13H12N2O/c14-11-7-4-8-12(9-11)15-13(16)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H,14H2,(H,15,16)
InChI key
IRFCTHNJIWUUJZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16091-26-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)