주요 문서
AMBH2D6F297F
Ambeed, Inc.
3-Nitroisonicotinaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.11
MDL number:
Iupac Name
3-nitroisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C6H4N2O3/c9-4-5-1-2-7-3-6(5)8(10)11/h1-4H
InChI key
CPHKHQSASVFAHL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/153813-70-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)