주요 문서
AMBH2D6F2915
Ambeed, Inc.
5-Bromo-7-fluoro-1H-indole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.04
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-7-fluoro-1H-indole
Inchi Code
1S/C8H5BrFN/c9-6-3-5-1-2-11-8(5)7(10)4-6/h1-4,11H
InChI key
TZRRRWOVYVGRSL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/883500-73-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)