주요 문서
AMBH2D6F28F6
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.59
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-amino-2-chloro-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H6ClN3O2/c1-12-5(11)3-2-9-6(7)10-4(3)8/h2H,1H3,(H2,8,9,10)
InChI key
VAMYEORYRWNWDD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/858269-13-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)