콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(1)

주요 문서

AMBH2D6F28E5

Ambeed, Inc.

(2,6-Difluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

CAS Number:
Molecular Weight:
173.91
MDL number:

Iupac Name

2,6-difluoro-4-hydroxyphenylboronic acid

Inchi Code

1S/C6H5BF2O3/c8-4-1-3(10)2-5(9)6(4)7(11)12/h1-2,10-12H

InChI key

JPAMLWIQHDPWGK-UHFFFAOYSA-N

저장 온도

Inert atmosphere,2-8C

Purity

97%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/957065-87-1.html

픽토그램

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

Precautionary statements

MSDS

https://www.ambeed.com/products/957065-87-1.html


가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:

시험 성적서(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.

도움이 필요하시면 연락하세요. 고객 지원 부서

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.