주요 문서
AMBH2D6F28D7
Ambeed, Inc.
5-Bromo-6-chloronicotinonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.45
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-6-chloronicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrClN2/c7-5-1-4(2-9)3-10-6(5)8/h1,3H
InChI key
CYXYTFFWGHLPJE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71702-01-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)