주요 문서
AMBH2D6F28C5
Ambeed, Inc.
2-Amino-3-fluorophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
127.12
MDL number:
Iupac Name
2-amino-3-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H6FNO/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H,8H2
InChI key
QOZLOYKAFDTQNU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53981-23-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)