주요 문서
AMBH2D6F28B4
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(4-methoxy-3-nitrophenyl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.2
MDL number:
Iupac Name
methyl (4-methoxy-3-nitrophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H11NO5/c1-15-9-4-3-7(6-10(12)16-2)5-8(9)11(13)14/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI key
HAFCSCBORMDMFL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34837-88-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)