주요 문서
AMBH2D6F28AF
Ambeed, Inc.
5-(Chloromethyl)-4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
291.72
MDL number:
Iupac Name
5-(chloromethyl)-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C12H9ClF3NS/c1-7-10(6-13)18-11(17-7)8-2-4-9(5-3-8)12(14,15)16/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
JQVJAQPUFIIRJP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/317318-97-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)