주요 문서
AMBH2D6F28AC
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-methoxyphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.04
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-6-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H7BrO2/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4,9H,1H3
InChI key
WEUFQISIJPSTBM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28165-49-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/28165-49-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)