주요 문서
AMBH2D6F1B4E
Ambeed, Inc.
4-Bromothiophene-2-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.06
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-thiophenecarboxamide
Inchi Code
1S/C5H4BrNOS/c6-3-1-4(5(7)8)9-2-3/h1-2H,(H2,7,8)
InChI key
WPIFYCRDSOUHLT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/83933-17-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)