주요 문서
AMBH2D6F1AA1
Ambeed, Inc.
(4-Bromobenzyl)triphenylphosphonium bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
512.22
MDL number:
Iupac Name
(4-bromobenzyl)(triphenyl)phosphonium bromide
Inchi Code
1S/C25H21BrP.BrH/c26-22-18-16-21(17-19-22)20-27(23-10-4-1-5-11-23,24-12-6-2-7-13-24)25-14-8-3-9-15-25;/h1-19H,20H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
FQJYKXVQABPCRA-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51044-13-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)