주요 문서
AMBH2D6F1A81
Ambeed, Inc.
2-Bromotriphenylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
307.19
MDL number:
Iupac Name
2-bromotriphenylene
Inchi Code
1S/C18H11Br/c19-12-9-10-17-15-7-2-1-5-13(15)14-6-3-4-8-16(14)18(17)11-12/h1-11H
InChI key
GEDOYYDMCZUHNW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19111-87-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)