주요 문서
AMBH2D6F19CA
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.58
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-2-methylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H6ClNO2/c1-4-6(7(10)11)2-5(8)3-9-4/h2-3H,1H3,(H,10,11)
InChI key
DXQDHJSBBMMJOY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1092286-30-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)