Iupac Name
4-bromo-N~2~-methyl-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,10H,9H2,1H3
InChI key
WQNHSCZQLLEPOM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to brown to black or red solid or liquid or sticky oil to solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/337915-79-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.