주요 문서
AMBH2D6F19BA
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(hydroxyimino)piperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.26
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-(hydroxyimino)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H18N2O3/c1-10(2,3)15-9(13)12-6-4-8(11-14)5-7-12/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
WRIBYIZFHAKZCP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/150008-24-5.html
픽토그램
FlameExclamation markHealth hazard
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.ambeed.com/products/150008-24-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)