주요 문서
AMBH2D6F1963
Ambeed, Inc.
6-Bromo-3-chloroisoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.5
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-3-chloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrClN/c10-8-2-1-6-5-12-9(11)4-7(6)3-8/h1-5H
InChI key
HYCCUWZOOADPGN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/552331-06-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)