주요 문서
AMBH2D6F1956
Ambeed, Inc.
Methyl 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.17
MDL number:
Iupac Name
methyl 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-13-9(12)7-5-6-3-2-4-10-8(6)11-7/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI key
HWOQCGSIDCQVRM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/394223-02-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)